Få mere at vide
N-glycolyl neurraminsyre, TRC
Artikelnummer. 30012716
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012716 10 mg
30004659 25 mg
30011444 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG65000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-83-3
Molekylær formel C11 H19 N O10
Molekylvægt (g/mol) 325.27
IUPAC navn (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-pentahydroxy-5-[(2-hydroxyacetyl)amino]-2-oxononanansyre
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Glycolylneuraminic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Formel vægt 325.1009
Procent renhed >95%