missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Glycolyl Neuraminic Acid, TRC

Artikelnummer. 30004659
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004659 25 mg
30012716 10 mg
30011444 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG65000025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1113-83-3
Molekylær formel C11 H19 N O10
Molekylvægt (g/mol) 325.27
IUPAC navn (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-pentahydroxy-5-[(2-hydroxyacetyl)amino]-2-oxononanoic acid
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Glycolylneuraminic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Formel vægt 325.1009
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.