missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Glycoloyloxy)-succinimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Glycoloyloxy)-succinimide |
| CAS | 19374-87-9 |
| Molekylær formel | C6H7NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-acetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[(Hydroxyacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO5/c8-3-6(11)12-7-4(9)1-2-5(7)10/h8H,1-3H2 |
| SMIL | OCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-hydroxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.12 |
| Formel vægt | 173.0324 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?