Få mere at vide
N-glycidylphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30389315
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30389315 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30389315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG615995100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Glycidyl Phthalimide
CAS 5455-98-1
Molekylær formel C11 H9 N O3
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-oxiranylmethyl)- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)- (9CI), 2-(2-Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,3-epoxypropyl)- (8CI), (Phthalimidomethyl)oxirane, 2,3-Epoxypropylphthalimide, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(Phthalimidomethyl)oxirane, 2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, Denacol EX 731, N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)-2-phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, N-Glycidylphthalimide, N-Oxiranylmethylphthalimide, NSC 7244
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
SMIL O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 2-(oxiran-2-ylmethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 203.19
Formel vægt 203.0582