Få mere at vide
N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414349
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
15414349 100 mg
1 options
Artikelnummer. 15414349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61850.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 80307-12-6 | C12H12N2O6 | 280,24 g/mol
Et heterobifunktionelt tværbindingsreagens med amin- og sulfhydrylreaktivitet. Nyttig i enzymimmunoassays
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et heterobifunktionelt tværbindingsreagens med amin- og sulfhydrylreaktivitet
  • Nyttig i enzymimmunoassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimide
CAS 80307-12-6
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C12H12N2O6
MDL nummer MFCD00036817
Mængde 100 mg
Beilstein 6427689
Synonym gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
InChI nøgle PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Formel vægt 280.23
Fysisk form Pulver