Få mere at vide
N-gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride |
| CAS | 1215711-91-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O3 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3.ClH/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15);1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(N)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-(2-amino-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.73 |
| Formel vægt | 272.0928 |
| Vis mere |