Få mere at vide
N-Formylphenylephrine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formylphenylephrine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylphenylephrine |
| CAS | 2382194-29-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formylphenylephrine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C10 H13 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[2-Hydroxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, N-Formylphenylephrine, N-((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylformamide |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C=O |
| IUPAC navn | N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylformamide |
| Vis mere |