Få mere at vide
N-Formylnornicotine, TRC
Artikelnummer. 30406792
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406792 50 mg
30390428 25 mg
30397228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30406792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70087550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3000-81-5
Molekylær formel C11 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 190.24
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylpiperidine-1-carbaldehyde
SMIL O=CN1CCCCC1c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formylnornicotine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O/c14-9-13-7-2-1-5-11(13)10-4-3-6-12-8-10/h3-4,6,8-9,11H,1-2,5,7H2
Formel vægt 190.1106