Få mere at vide
N-formylmorpholin, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-137008 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 10346540
Brand: Thermo Scientific Acros 133800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4394-85-8
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00006170
InChI nøgle LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
IUPAC navn morpholin-4-carbaldehyd
SMIL C1COCCN1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formylmorpholine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23°C
Farve Gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 240°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4855 to 1.4875
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Viskositet 6.79 mPa.s (30°C)
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske