missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Formylmemantine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formylmemantine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylmemantine |
| CAS | 351329-88-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formylmemantine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H21 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Formylmemantine, N-Formyl Memantine, Memantine Related Compound E (USP), N-3,5-Dimethyladamantan-1-yl formamide, Memantine Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)14-9-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC=O |
| IUPAC navn | N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)formamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?