Få mere at vide
N-Formylguanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylguanidine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5N3O/c3-2(4)5-1-6/h1H,(H4,3,4,5,6) |
| Formel vægt | 87.04 |