Få mere at vide
N-formylglycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylglycine |
| CAS | 2491-15-8 |
| Molekylær formel | C3H5NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CNC=O |
| IUPAC navn | 2-formamidoeddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.08 |
| Formel vægt | 103.0269 |