Få mere at vide
N-Formylglycine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 3154-51-6 |
| Molekylær formel | C313C2H9NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Dephenethylleccinine A, Ethyl N-formylglycinate, Ethyl formamidoacetate, Ethyl formylaminoacetate, NSC 14440 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CCOC(=O)CNC=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-formamidoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.12 |
| Formel vægt | 131.0582 |