Få mere at vide
N-Formylglycine ethyl ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328435
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328435 25 g 25g
11318435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10437.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
N-Formylglycine ethyl ester is used in the preparation of aminomethylene compounds. Ethyl isocyanoacetate, sodium enolate was preparedm from ethyl N-formylglycinate.
Solubility
Soluble in common organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3154-51-6
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00014125
InChI nøgle GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylglycine ethyl ester, ethyl n-formylglycinate, glycine, n-formyl-, ethyl ester, ethyl formylaminoacetate, ethylformylglycine, n-formylglycineethylester, ethyl formamidoacetate, 2-formylaminoacetic acid ethyl ester, for-gly-oet, ethyl formylglycinate
PubChem CID 76615
IUPAC navn ethyl 2-formamidoacetate
SMIL CCOC(=O)CNC=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Formylglycine ethyl ester
Kogepunkt 106°C to 107°C (0.5mmHg)
Lineær formel OHCNHCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.453
Beilstein 1099378
Opløselighedsinformation Soluble in common organic solvents.
Tæthed 1.15
Mængde 25 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.