Få mere at vide
N-Formylglycine ethyl ester, 97%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
N-Formylglycine ethyl ester is used in the preparation of aminomethylene compounds. Ethyl isocyanoacetate, sodium enolate was preparedm from ethyl N-formylglycinate.
Solubility
Soluble in common organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylglycine ethyl ester |
| Kogepunkt | 106°C to 107°C (0.5mmHg) |
| Lineær formel | OHCNHCH2CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.453 |
| Beilstein | 1099378 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in common organic solvents. |
| Tæthed | 1.15 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 131.13 |
| Procent renhed | 97% |