Få mere at vide
N-formylglycin, 98%
Artikelnummer. 15484027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484027 5 g 5g
15474027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31053.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2491-15-8 | C3H5NO3 | 103,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-15-8
Molekylær formel C3H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 103.08
MDL nummer MFCD00037360
InChI nøgle UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
PubChem CID 75606
IUPAC navn 2-formamidoeddikesyre
SMIL OC(=O)CNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formylglycine
Smeltepunkt 147 °C til 151 °C
Lineær formel HCONHCH2CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 103.08
Procent renhed 98%