Få mere at vide
N-Formylglycine, 98%
Artikelnummer. 15474027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474027 1 g 1g
15484027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31053.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2491-15-8 | C3H5NO3 | 103.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-15-8
Molekylær formel C3H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 103.08
MDL nummer MFCD00037360
InChI nøgle UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
PubChem CID 75606
IUPAC navn 2-formamidoeddikesyre
SMIL OC(=O)CNC=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Formylglycine
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Lineær formel HCONHCH2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 103.08
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.