Få mere at vide
N-Formylglycine, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylglycine |
| CAS | 2491-15-8 |
| Molekylær formel | C3H5NO3 |
| MDL nummer | MFCD00037360 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)CNC=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.08 |
| Procent renhed | 98% |