missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Formylfluoxetine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formylfluoxetine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylfluoxetine |
| CAS | 199188-97-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formylfluoxetine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 F3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Formylfluoxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]formamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?