Få mere at vide
N-Formylbisoprolol, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formylbisoprolol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formylbisoprolol |
| CAS | 1447715-45-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formylbisoprolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H31 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylformamide |
| Vis mere |