Få mere at vide
N-Formylbisoprolol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049663
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049663 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049663 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.30
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Formylbisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formylbisoprolol
CAS 1447715-45-8
Analyt- eller komponentnavne N-Formylbisoprolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H31 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide
InChI formel InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1
IUPAC navn N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylformamide
Molekylvægt (g/mol) 353.45
Mængde 100 mg
Formel vægt 353.2202 g/mol