Få mere at vide
N-Formyl Varenicline, TRC
Artikelnummer. 30399837
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399837 25 mg
30408672 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30399837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70165025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 796865-82-2
Molekylær formel C14 H13 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 239.27
Synonym 6,10-Methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, 6,7,9,10-tetrahydro-, 6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, N-Formylvarenicline
SMIL O=CN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Varenicline
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O/c18-8-17-6-9-3-10(7-17)12-5-14-13(4-11(9)12)15-1-2-16-14/h1-2,4-5,8-10H,3,6-7H2
Formel vægt 239.1059