Få mere at vide
N-Formyl Valacyclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl Valacyclovir |
| CAS | 847670-62-6 |
| Molekylær formel | C14 H20 N6 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | L-Valine, N-formyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, N-Formyl-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine N-formyl-L-valinate, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-Formyl-L-valinate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N6O5/c1-8(2)9(17-6-21)13(23)25-4-3-24-7-20-5-16-10-11(20)18-14(15)19-12(10)22/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H,17,21)(H3,15,18,19,22)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](NC=O)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-formamido-3-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.35 |
| Formel vægt | 352.1495 |