Få mere at vide
N-Formyl oxcarbazepin, TRC
Artikelnummer. 30392562
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30392562 100 mg
30389429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30392562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF700880100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1346601-76-0
Molekylær formel C16H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Synonym N-Formyl-10,11-dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
SMIL O=C(NC=O)N(C1=C(C2)C=CC=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Oxcarbazepine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
Formel vægt 280.0848
Procent renhed >95%