Få mere at vide
N-Formyl Norfloxacin, TRC
Artikelnummer. 17951745
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951745 25 mg
17952295 50 mg
17970925 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70101525MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70459-04-0
Molekylær formel C17 H18 F N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 347.34
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP)
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluor-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25)
Formel vægt 347.1281