Få mere at vide
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.64% |
| CAS | 71901-21-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 824.02 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 16.67 mg/mL (20.23 mM∣ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) |
| Synonym | For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH |