Få mere at vide
N-Formyl N,N-Didesmethyl Sibutramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl N,N-Didesmethyl Sibutramine |
| CAS | 84467-85-6 |
| Molekylær formel | C16 H22 Cl N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClNO/c1-12(2)10-15(18-11-19)16(8-3-9-16)13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,15H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC(C)CC(NC=O)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | N-[1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.8 |
| Formel vægt | 279.139 |