Få mere at vide
N-formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051520
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051520 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051520 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0615.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
CAS 125273-88-3
Analyt- eller komponentnavne 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H22 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Praziquantel Imp. C (EP), Praziquantel USP Related Compound C, Praziquantel USP RC C, N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP), Praziquantel Related Compound C, Praziquantel Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
SMIL O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
IUPAC navn N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)ethyl] cyclohexancarboxamid
Molekylvægt (g/mol) 342.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 342,158 g/mol