Få mere at vide
MedChemExpress N-Formyl-Met-Leu-Phe
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.29% |
| CAS | 59880-97-6 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.55 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 82.5 mg/mL (188.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Synonym | fMLP∣ N-Formyl-MLF |