Få mere at vide
N-Formyl-Met-Leu-Phe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl-Met-Leu-Phe |
| CAS | 59880-97-6 |
| Molekylær formel | C21H31N3O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Chemotactic Peptide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.55 |
| Formel vægt | 437.1984 |