Få mere at vide
N-Formyl Mesalazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl Mesalazine |
| CAS | 104786-99-4 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(Formylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, N-Formyl-5-ASA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c10-4-9-5-1-2-7(11)6(3-5)8(12)13/h1-4,11H,(H,9,10)(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(NC=O)ccc1O |
| IUPAC navn | 5-formamido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |