Få mere at vide
N-Formyl Leurosine(>85%), TRC
Artikelnummer. 30402990
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402990 5 mg
30393979 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30402990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7006505MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54022-49-0
Molekylær formel C46 H54 N4 O10
Molekylvægt (g/mol) 822.94
Synonym Vincaleukoblastine, 4'-deoxy-3',4'-epoxy-22-oxo-, (3'α,4'α)-, (3'α,4'α)-4'-Deoxy-3',4'-epoxy-22-oxovincaleukoblastine, 1H-Indolizino[8,1-cd]carbazole, vincaleukoblastine deriv., 2H-3,13-Methanooxireno[9,10]azacycloundecino[5,4-b]indole, vincaleukoblastine deriv., 22-Oxoleurosine, F-Leurosine, Formylleurosine, Leuroformine, N-Demethyl-N-formylleurosine, N-Formyl N-demethylleurosine, N-Formylleurosine, NSC 269419, Vinformide
SMIL CC[C@@]12CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C[C@@H](C3)[C@@H]1O2)(C(=O)OC)c6cc7c(cc6OC)N(C=O)[C@H]8[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]9(CC)C=CCN%10CC[C@]78C9%10)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Leurosine (Vincristine Impurity G)
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C46H54N4O10/c1-7-42-15-11-17-49-19-16-44(37(42)49)30-20-31(34(56-4)21-33(30)50(25-51)38(44)46(55,41(54)58-6)39(42)59-26(3)52)45(40(53)57-5)22-27-23-48(24-43(8-2)36(27)60-43)18-14-29-28-12-9-10-13-32(28)47-35(29)45/h9-13,15,20-21,25,27,36-39,47,55H,7-8,14,16-19,22-24H2,1-6H3/t27-,36-,37?,38+,39+,42+,43+,44+,45-,46-/m0/s1
Formel vægt 822.384