Få mere at vide
N-Formyl Lenalidomide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl Lenalidomide |
| CAS | 2197414-56-3 |
| Molekylær formel | C14H13N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Formyllenalidomide, Formamide, N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]- (ACI), N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, N-Formyllenalidomide, N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O4/c18-7-15-10-3-1-2-8-9(10)6-17(14(8)21)11-4-5-12(19)16-13(11)20/h1-3,7,11H,4-6H2,(H,15,18)(H,16,19,20) |
| SMIL | O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| IUPAC navn | N-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxo-3H-isoindol-4-yl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vægt | 287.0906 |