Få mere at vide
N-Formyl-L-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl-L-phenylalanine |
| CAS | 13200-85-6 |
| Molekylær formel | C10H11NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Formylphenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.19 |
| Formel vægt | 193.0739 |