Få mere at vide
N-Formyl-L-methionin, 95%
Artikelnummer. 15420219
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420219 250 mg 250mg
15400219 1 g 1g
15410219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63493.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 4289-98-9 | C6H11NO3S | 177,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4289-98-9
Molekylær formel C6H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 177.22
MDL nummer MFCD00021033
InChI nøgle PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-formyl-l-methionine, n-formylmethionine, for-met-oh, s-2-formamido-4-methylthio butanoic acid, formyl-l-methionine, formylmethionine, l-methionine, n-formyl, unii-ps9357b4xh, n-formyl methionine
PubChem CID 439750
ChEBI CHEBI:16552
IUPAC navn (2S)-2-formamido-4-methylsulfanylbutansyre
SMIL CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl-L-methionine
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof