Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine, TRC
Artikelnummer. 30394409
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30394409 1 g
1 options
Artikelnummer. 30394409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7005601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl-L-leucine
CAS 6113-61-7
Molekylær formel C7 H13 N O3
Synonym L-Leucine, N-formyl-, Leucine, N-formyl-, L- (8CI), N-Formyl-L-leucine, (2S)-2-Formamido-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-2-Formamido-4-methylpentanoic acid, N-Formyl-S-leucine, N-Formylleucine, NSC 334321
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(7(10)11)8-4-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](NC=O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-formamido-4-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Mængde 1 g
Formel vægt 159.0895