Få mere at vide
N-Formyl-L-leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496387 1 g 1g
15406397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33564.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6113-61-7 | C7H13NO3 | 159.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6113-61-7
Molekylær formel C7H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00055861
InChI nøgle HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonym n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine
PubChem CID 9880216
IUPAC navn (2S)-2-formamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl-L-leucine
Smeltepunkt 142°C to 145°C
Mængde 1 g
Formel vægt 159.18
Procent renhed 90%
Grad Teknisk