Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H53NO3/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-26(21-19-17-15-12-10-8-6-2)32-28(31)27(29-24-30)23-25(3)4/h17,19,24-27H,5-16,18,20-23H2,1-4H3,(H,29,30)/b19-17+/t26-,27+/m1/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 451.4025 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |