Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050202
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050202 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050202 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.140050
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
CAS 130676-63-0
Analyt- eller komponentnavne N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H53 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester (9Cl)
InChI formel InChI=1S/C28H53NO3/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-26(21-19-17-15-12-10-8-6-2)32-28(31)27(29-24-30)23-25(3)4/h17,19,24-27H,5-16,18,20-23H2,1-4H3,(H,29,30)/b19-17+/t26-,27+/m1/s1
SMIL CCCCCCCCCCC[C@@H](C\C=C\CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
IUPAC navn [(E,10S)-henicos-7-en-10-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 451.73
Mængde 50 mg
Formel vægt 451.4025 g/mol