missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, TRC

Artikelnummer. 30401122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401122 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7005655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester
CAS 130676-65-2
Molekylær formel C29H53NO5
Mængde 5 mg
Synonym L-Leucine, N-formyl-, (3S,4S,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester (9CI), L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4α,6β)]-, Ro 40-4441
InChI formel InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1
IUPAC navn [(3S,4S,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyloxan-4-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 495.73
Formel vægt 495.3924
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.