Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| CAS | 130676-65-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C29H53NO5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [3S-(3alpha,4alpha,6beta)]-N-Formyl-L-leucine 3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, Ro 40-4441, Orlistat impurity |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 495.73 |
| Mængde | 25 mg |