missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-Hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-Hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester |
| CAS | 130793-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C29 H53 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Leucine, N-formyl-, (3S,4R,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4β,6β)]-, Orlistat Related Compound D (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | [(3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyloxan-4-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?