Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2R,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2R,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid |
| CAS | 130793-28-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3R,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C29 H55 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2R,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester, (2S,3R,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C29H55NO6/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(36-29(35)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27(32)25(28(33)34)19-17-10-8-6-2/h22-27,32H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)(H,33,34)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O |
| IUPAC navn | (2S,3R,5S)-5-[(2S)-2-formamido-4-methylpentanoyl]oxy-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid |
| Vis mere |