Få mere at vide
N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2R,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049244
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049244 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049244 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.150050
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2R,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid
CAS 130793-28-1
Analyt- eller komponentnavne (2S,3R,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C29 H55 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2R,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester, (2S,3R,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C29H55NO6/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(36-29(35)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27(32)25(28(33)34)19-17-10-8-6-2/h22-27,32H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)(H,33,34)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
IUPAC navn (2S,3R,5S)-5-[(2S)-2-formamido-4-methylpentanoyl]oxy-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 513.7501
Mængde 50 mg
Formel vægt 513.4029 g/mol