Få mere at vide
N-Formyl Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 17984565
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984565 1 g
17942535 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17984565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7003001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117810-61-4
Molekylær formel C20 H19 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 338.83
Synonym N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC navn 4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carbaldehyd
SMIL Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Desloratadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vægt 338.1186
Procent renhed >95%