Få mere at vide
N-Formyl-D-leucine, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437417
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437417 1 g 1g
15447417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34465.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 44978-39-4
Molekylær formel C7H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD08275788
InChI nøgle HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonym n-alpha-formyl-d-leucine, 2r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, formyl-d-leucin, n-formyl-d-leucine, d-leucine, n-formyl, r-2-formylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 13025456
IUPAC navn (2R)-2-formamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](NC=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl-D-leucine
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Mængde 1 g
Formel vægt 159.18
Procent renhed 90%
Grad Teknisk