missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Formyl Bisoprolol, TRC

Artikelnummer. 30407944
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407944 50 mg
30405120 10 mg
30406674 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF69730350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1447715-45-8
Molekylær formel C19 H31 N O5
Molekylvægt (g/mol) 353.45
Synonym N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide
IUPAC navn N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylformamide
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Formylbisoprolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3
Formel vægt 353.2202
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.