Få mere at vide
N-Formyl Apixaban, TRC
Artikelnummer. 30406790
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30406790 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30406790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF696855100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Apixaban
CAS 1351611-14-7
Molekylær formel C26H25N5O5
Mængde 100 mg
Synonym N-Formyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C26H25N5O5/c1-36-20-11-9-19(10-12-20)31-24-21(23(28-31)25(34)27-16-32)13-15-30(26(24)35)18-7-5-17(6-8-18)29-14-3-2-4-22(29)33/h5-12,16H,2-4,13-15H2,1H3,(H,27,32,34)
SMIL COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)NC=O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
IUPAC navn N-formyl-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 487.51
Formel vægt 487.1856