Få mere at vide
N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester, 98%
Artikelnummer. p-7054632
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15498086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63003.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 115520-21-3 | C43H30F5NO4S | 751.768 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115520-21-3
Molekylær formel C43H30F5NO4S
Molekylvægt (g/mol) 751.768
MDL nummer MFCD00065639
InChI nøgle FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Synonym fmoc-cys trt-opfp, r-perfluorophenyl 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoate, fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoate, fmoc-cys trt-opfp hplc, n, a-fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, nalpha-fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, n alpha-fmoc-s-trityl-l-cysteine penta-fluorophenyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine pentafluorphenyl ester, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-trityl-l-cysteinate
PubChem CID 11050947
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropanoate
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)OC4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
Beilstein 4225739
Mængde 250 mg
Formel vægt 751.76
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid