Få mere at vide
N-Fmoc-S-trityl-L-cystein, 95%
Artikelnummer. 11397129
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397129 5 g 5g
11387129 1 g 1g
11307139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27363.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 103213-32-7 | C37H30NO4S | 584,71 g/mol
Det er potentielt nyttigt til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Cystein er en alsidig aminosyre involveret i mange biologiske processer, herunder dannelsen af disulfidbindinger - en kritisk komponent i proteinstrukturen. Denne forbindelse kunne være nyttig som en usædvanlig aminosyreanalog til at hjælpe med dekonvolutionen af proteinstruktur og funktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er potentielt nyttigt til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Cystein er en alsidig aminosyre involveret i mange biologiske processer, herunder dannelsen af disulfidbindinger - en kritisk komponent i proteinstrukturen. Denne forbindelse kunne være nyttig som en usædvanlig aminosyreanalog til at hjælpe med dekonvolutionen af proteinstruktur og funktion.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103213-32-7
Molekylær formel C37H30NO4S
Molekylvægt (g/mol) 584.71
MDL nummer MFCD00038538
InChI nøgle KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-M
Synonym fmoc-cys trt-oh, fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-l-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-cys trt, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-tritylcysteine, r-9h-fluoren-9-yl methyl 1-hydroxy-3-tritylthio propan-2-yl carbamate, fmoc-s-trityl-cys, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl
PubChem CID 128239
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropansyre
SMIL [O-]C(=O)[C@H](CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
Smeltepunkt 171 °C til 173 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler.
Optisk rotation +17° (c=1 i THF)
Formel vægt 585.71
Procent renhed 95%