Få mere at vide
N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cystein, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435578 1 g 1g
15445578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59306.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86060-81-3 | C21H22N2O5S | 414.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86060-81-3
Molekylær formel C21H22N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 414.48
MDL nummer MFCD00038769
InChI nøgle CSMYOORPUGPKAP-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-cys acm-oh, fmoc-s-acetamidomethyl-l-cysteine, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-acetamidomethylcysteine, n, a-fmoc-s-acetaminomethyl-l-cysteine, n-fmoc-s-acetylamino methyl-l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-cysteine, fmoc-cys acm, fmoc-s-acetamidomethyl-cys, l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 128799
IUPAC navn (2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL CC(=O)NCSC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
Smeltepunkt 147°C
Mængde 1 g
Beilstein 4725388
Optisk rotation −33° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 414.47
Procent renhed 95%