Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-threonine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419718 1 g 1g
15429718 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63170.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117106-20-4
Molekylær formel C24H29NO5
Molekylvægt (g/mol) 411.50
MDL nummer MFCD02094431
InChI nøgle VIUVLZHFMIFLHU-VFNWGFHPSA-N
Synonym fmoc-n-me-thr tbu-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy butanoic acid, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-threonine, pubchem19052, fmoc-n-me-thr but-oh, fmoc-nalpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine, fmoc-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine
PubChem CID 7010372
IUPAC navn (2S,3R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansyre
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-threonine
Mængde 1 g
Formel vægt 411.49
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.