Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-serine |
| Smeltepunkt | 213 °C til 218 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 397.46 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |